Stampa…
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR111605-10G OR111605-1G OR111605-5G
APOSOR111605-10GEA 522 EUR
APOSOR111605-10G APOSOR111605-1G APOSOR111605-5G
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Formula: C₄H₇I
Punto di ebollizione: 53…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410734
CAS Number: 33574-02-6