Stampa…
1-tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyl 3-methyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
OR111577-1G OR111577-5G
APOSOR111577-1GEA 29.2 EUR
APOSOR111577-1G APOSOR111577-5G
1-tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
Peso molecolare: 257,2830 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752608
CAS Number: 161491-24-3