Stampa…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11157-25G OR11157-5G
APOSOR11157-25GEA 58 EUR
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formula: C₆H₄O₄
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001598
CAS Number: 615-94-1