Stampa…
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 26.3 EUR
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formula: C₈H₈Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 235,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16661134
CAS Number: 458543-81-2