Stampa…
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
OR111552-10G OR111552-1G OR111552-5G
APOSOR111552-10GEA 575 EUR
APOSOR111552-10G APOSOR111552-1G APOSOR111552-5G
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₉N₃
Peso molecolare: 111,1451 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422571
CAS Number: 55361-49-4