Stampa…
2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11155-1G OR11155-250MG
APOSOR11155-1GEA 82.9 EUR
APOSOR11155-1G APOSOR11155-250MG
2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline
2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 213,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270819
CAS Number: 39267-05-5