Stampa…
4-Methyl-5-nitroimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Imidazole, 4-methyl-5-nitro-, 5-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-METHYL-5-NITRO-1H-IMIDAZOLE
OR111542-1G OR111542-25G OR111542-5G
APOSOR111542-1GEA 17.6 EUR
APOSOR111542-1G APOSOR111542-25G APOSOR111542-5G
4-Methyl-5-nitroimidazole
4-Methyl-5-nitroimidazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,103 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01721395
CAS Number: 14003-66-8