Stampa…
Ethyl-6-iodo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111531-1G OR111531-5G
APOSOR111531-1GEA 14.7 EUR
APOSOR111531-1G APOSOR111531-5G
Ethyl-6-iodo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-iodo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁IN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152737
CAS Number: 952183-17-4