Stampa…
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111527-1G OR111527-250MG
APOSOR111527-1GEA 277 EUR
APOSOR111527-1G APOSOR111527-250MG
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781654
CAS Number: 41330-49-8