Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR111513-1G
OR111513-5G
OR111513-250MG
APOSOR111513-1GEA
284
EUR
APOSOR111513-1G
APOSOR111513-5G
APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07772808 CAS Number: 116355-16-9 |