Stampa…
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111505-100MG OR111505-1G OR111505-250MG
APOSOR111505-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR111505-100MG APOSOR111505-1G APOSOR111505-250MG
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₉BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17012354
CAS Number: 62012-54-8