Stampa…
2-Bromonaphthalen-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-naphthalenol
OR111504-1G OR111504-5G OR111504-25G
APOSOR111504-1GEA 49.5 EUR
APOSOR111504-1G APOSOR111504-5G APOSOR111504-25G
2-Bromonaphthalen-1-ol
2-Bromonaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇BrO
Peso molecolare: 223,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274158
CAS Number: 771-15-3