Stampa…
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 50.9 EUR
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Punto di fusione: 205…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211325
CAS Number: 6478-73-5