Stampa…
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111498-1G OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA 945 EUR
APOSOR111498-1G APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987756
CAS Number: 646504-80-5