Stampa…
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111480-1G OR111480-5G
APOSOR111480-1GEA 0 EUR
APOSOR111480-1G APOSOR111480-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Formula: C₆H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159774
CAS Number: 53051-97-1