Stampa…
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinonitrile
OR111473-1G OR111473-250MG
APOSOR111473-1GEA 61.1 EUR
APOSOR111473-1G APOSOR111473-250MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553070
CAS Number: 847144-72-3