Stampa…
4-Cyanophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11147-1G OR11147-5G OR11147-250MG OR11147-500MG
APOSOR11147-1GEA 21.5 EUR
APOSOR11147-1G APOSOR11147-5G APOSOR11147-250MG APOSOR11147-500MG
4-Cyanophenyl isocyanate
4-Cyanophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₈H₄N₂O
Punto di fusione: 101…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III