Stampa…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)phenol
OR111469-1G OR111469-250MG OR111469-500MG OR111469-2.5G
APOSOR111469-1GEA 473 EUR
APOSOR111469-1G APOSOR111469-250MG APOSOR111469-500MG APOSOR111469-2.5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 193,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202847
CAS Number: 22002-17-1