Stampa…
6-Chloroquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂
Peso molecolare: 164,5917 g/mol
Punto di ebollizione: 117…119 °C
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047594
CAS Number: 5448-43-1