Stampa…
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111450-1G OR111450-5G
APOSOR111450-1GEA 93.1 EUR
APOSOR111450-1G APOSOR111450-5G
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 169,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864792
CAS Number: 165807-05-6