Stampa…
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-methyl-2-(1h-pyrazol-3-yl)phenol
OR111446-5G OR111446-1G
APOSOR111446-5GEA 280 EUR
APOSOR111446-5G APOSOR111446-1G
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424535
CAS Number: 57148-86-4