5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111442-1G
OR111442-5G
APOSOR111442-1GEA
0
EUR
APOSOR111442-1G
APOSOR111442-5G
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula:
C₆H₈N₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128277 CAS Number: 54820-92-7 |