Stampa…
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111431-1G OR111431-250MG
APOSOR111431-1GEA 206 EUR
APOSOR111431-1G APOSOR111431-250MG
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840279
CAS Number: 1217061-44-3