Stampa…
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR111421-1G OR111421-250MG OR111421-500MG
APOSOR111421-1GEA 560 EUR
APOSOR111421-1G APOSOR111421-250MG APOSOR111421-500MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26099141
CAS Number: 590409-14-6