Stampa…
3,3-Dimethyl-1-butyne
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyne
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 355 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butyne
3,3-Dimethyl-1-butyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 37…38 °C
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008852
CAS Number: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II