Stampa…
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111400-10G OR111400-5G OR111400-1G
APOSOR111400-10GEA 112 EUR
APOSOR111400-10G APOSOR111400-5G APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871297
CAS Number: 117391-48-7