Stampa…
4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11140-100G OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA 50.9 EUR
APOSOR11140-100G APOSOR11140-25G
4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
4-Bromo-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.03 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/12mmHg
Punto di fusione: 45…48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041243
CAS Number: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3