Stampa…
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine
OR111391-1G OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA 78.6 EUR
APOSOR111391-1G APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Formula: C₈H₁₁ClN₄O
Peso molecolare: 214,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664697
CAS Number: 339016-18-1