Stampa…
Bromomethyl methyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 161 EUR
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Formula: C₂H₅BrO
Peso molecolare: 124,97 g/mol
Punto di ebollizione: 27 °C
Punto di fusione: 87 °C
Densità: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000171
CAS Number: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III