Stampa…
1-Bromo-2-methoxyethane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromoethyl methyl ether
OR11137-100G OR11137-500G OR11137-1KG
APOSOR11137-100GEA 80 EUR
APOSOR11137-100G APOSOR11137-500G APOSOR11137-1KG
1-Bromo-2-methoxyethane 98%
1-Bromo-2-methoxyethane
Formula: BrH₂CCH₂OCH₃
Peso molecolare: 138,99 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C
Densità: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000236
CAS Number: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3,III