Stampa…
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11136-100G OR11136-500G
APOSOR11136-100GEA 62.6 EUR
APOSOR11136-100G APOSOR11136-500G
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C
Punto di fusione: 52…54 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000093
CAS Number: 586-77-6
EINECS: 209-582-2