Stampa…
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR111351-10G OR111351-1G OR111351-5G
APOSOR111351-10GEA 1130 EUR
APOSOR111351-10G APOSOR111351-1G APOSOR111351-5G
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00274531
CAS Number: 80099-98-5
UN: 3261
ADR: 8,III