Stampa…
α-Iodo-4-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111344-1G OR111344-5G
APOSOR111344-1GEA 114 EUR
APOSOR111344-1G APOSOR111344-5G
α-Iodo-4-nitrotoluene
α-Iodo-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆INO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 3145-86-6