Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR111333-10G OR111333-1G OR111333-5G
APOSOR111333-10GEA 0 EUR
APOSOR111333-10G APOSOR111333-1G APOSOR111333-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₉ClOS
Peso molecolare: 200,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04968788
CAS Number: 65361-26-4