Stampa…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₆ClN₃O₂
Peso molecolare: 211.6051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704709
CAS Number: 14714-22-8