Stampa…
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 199 EUR
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Formula: C₁₉H₂₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00428365
CAS Number: 59662-38-3