Stampa…
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11129-10G OR11129-5G
APOSOR11129-10GEA 62.5 EUR
APOSOR11129-10G APOSOR11129-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Formula: C₅H₆Br₂Cl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101445
CAS Number: 98577-44-7