Stampa…
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,5-dichloronicotinate
OR111287-1G OR111287-5G
APOSOR111287-1GEA 105 EUR
APOSOR111287-1G APOSOR111287-5G
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Peso molecolare: 220,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07636850
CAS Number: 148065-10-5