Stampa…
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111221-1G OR111221-5G OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA 37.7 EUR
APOSOR111221-1G APOSOR111221-5G APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739269
CAS Number: 59128-15-3