2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR111202-5G
OR111202-1G
APOSOR111202-5GEA
16.1
EUR
APOSOR111202-5G
APOSOR111202-1G
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Formula:
C₉H₈ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366537 CAS Number: 41014-44-2 |