Stampa…
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 69.6 EUR
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO₂
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00857068
CAS Number: 59443-15-1