Stampa…
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 78.6 EUR
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂
Peso molecolare: 106,13 g/mol
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02693721
CAS Number: 34884-10-1