1H-Indole-3-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR111176-1G
OR111176-5G
APOSOR111176-1GEA
0
EUR
APOSOR111176-1G
APOSOR111176-5G
1H-Indole-3-carbonyl chloride
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Formula:
C₉H₆ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09833817 CAS Number: 59496-25-2 |