Stampa…
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR111157-1G OR111157-5G
APOSOR111157-1GEA 91.5 EUR
APOSOR111157-1G APOSOR111157-5G
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00158788
CAS Number: 51207-86-4