Stampa…
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111153-10G OR111153-1G OR111153-5G
APOSOR111153-10GEA 0 EUR
APOSOR111153-10G APOSOR111153-1G APOSOR111153-5G
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07792921
CAS Number: 59025-38-6