Stampa…
(±)-1-Aminoindan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11114-1G OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA 33.5 EUR
APOSOR11114-1G APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindan
(±)-1-Aminoindan
Formula: C₉H₁₁N
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Densità: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003799
CAS Number: 34698-41-4