Stampa…
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 EUR
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 79606-48-7