Stampa…
3-Chloroanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 64 EUR
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
3-Chloroanthranilic acid 98%
3-Chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 189…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134229
CAS Number: 6388-47-2