Stampa…
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
OR111128-10G OR111128-1G OR111128-5G
APOSOR111128-10GEA 68.4 EUR
APOSOR111128-10G APOSOR111128-1G APOSOR111128-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321244
CAS Number: 32387-21-6