3-Bromo-o-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈BrN Punto di ebollizione: 253…255 °C Densità: 1,511 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051579 CAS Number: 55289-36-6 EINECS: 259-568-5 |